Learn More
Cédrol,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16621822 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16621822 100 g 100g
16601822 5 g 5g
16611822 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16621822 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461421000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
222.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Poids moléculaire 222,37
Type de produit Cédrol
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubilité aq. soln. : insoluble. Autres solubilités : soluble dans le chloroforme