Learn More
MedChemExpress CEF3
Spécification
Spécification
| CAS | 199727-62-3 |
| Contenu et stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Poids moléculaire | 911.1 g/mol |
| Type de produit | Natural Products |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |