Learn More
Cefacetrile, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cefacetrile |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13N3O6S/c1-6(17)22-4-7-5-23-12-9(15-8(18)2-3-14)11(19)16(12)10(7)13(20)21/h9,12H,2,4-5H2,1H3,(H,15,18)(H,20,21)/t9-,12-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 339.0525 |
| Pourcentage de pureté | >95% |