Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cefadroxil, 95-105 %
Code produit 15569473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15569473 1 g 1g
15579473 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15569473 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 459470010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66592-87-8
Formule moléculaire C16H17N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 363.39
Clé InChI BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Synonyme cefadroxil, cephadroxil, cefadroxil anhydrous, cefadroxilo, cefadroxilum, d-cefadroxil, duricef, ultracef, cefadroxilum inn-latin, unii-q525pa8jjb
CID PubChem 47965
ChEBI CHEBI:3479
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphényl)acétyl]amino]-3-méthyle-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0 ] oct-2-ene-2-acide carboxylique
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefadroxil
pH 4.0 to 6.0
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 363.39
Pourcentage de pureté 95 to 105%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefadroxil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.