Learn More
Cefadroxil, MedChemExpress
Description
Cefadroxil is a broad-spectrum antibiotic of the cephalosporin type, effective in Gram-positive and Gram-negative bacterial infections.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefadroxil |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 50370-12-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H17N3O5S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | BL-S 578 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 9.17 mg/mL (25.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| Afficher plus |