Learn More
Céfadroxil monohydrate, TRC
Code produit 30137775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137775 5 g 5g
30137403 10 g 10g
17963865 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137775 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2357505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66592-87-8
Formule moléculaire C16 H17 N3 O5 S . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 381.4
Synonyme Cefadroxil monohydrate, (6R,7R)-7-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid monohydrate, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, hydrate (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, (6R,7R)- (9CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, monohydrate, [6R-[6α,7β(R*)]]-, Duricef
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphényl)acétyl]amino]-3-méthyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]acide oct-2-ène-2-carboxylique ; hydrater
SMILES O.CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C2=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefadroxil Monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
Poids de la formule 381.0995
Pourcentage de pureté >95%