Learn More
Céfadroxil, MP Biomedicals™
Code produit 11437881 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437881 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11437881 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215058105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00€
    258.30€ / 5g
    Économisez 13.70€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 50370-12-2
Formule moléculaire C16H17N3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 363.388
Numéro MDL MFCD00865091
Clé InChI BOEGTKLJZSQCCD-UEKVPHQBSA-N
Synonyme p-hydroxycephalexine, Cefamox
CID PubChem 47965
ChEBI CHEBI:3479
Nom IUPAC acide (6R7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphényl)acétyl]amino]-3-méthyle-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0] oct-2-ène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)SC1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Cefadroxil
Type Céfadroxil
Forme physique Poudre cristalline
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 363.4
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cefadroxil
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefadroxil