Learn More
Cefamandole nafate, MedChemExpress
Code produit. 16472256
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16472256
Marque: Medchem Express HYB1166
MedChemExpress Cefamandole nafate (Cefamandole formate sodium) is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Cefamandole nafate (Cefamandole formate sodium) is a second-generation broad-spectrum cephalosporin antibiotic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefamandole nafate
Forme physique Solid
CAS 42540-40-9
Couleur Off-White
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17N6NaO6S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Cefamandole formate sodium
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (195.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](OC=O)C4=CC=CC=C4)=O)C1=O)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 512.49
Poids de la formule 512.49
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.