Learn More
Cefazolin sodium, MedChemExpress
Description
Cefazolin sodium is a first-generation cephalosporin antibiotic and can be used in varieties of bacterial infections research. Cefazolin sodium has anti-inflammatory effect and can attenuate post-operative cognitive dysfunction (POCD).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefazolin sodium |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 27164-46-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H13N8NaO4S3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Cephazolin sodium |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (209.87 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (209.87 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |