Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de céfazoline, 98 %
Code produit 15334998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15334998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15334998 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455210010
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefazolin sodium salt
Type Cefazolin Sodium Salt
CAS 27164-46-1
Point de fusion 170.0°C to 177.0°C
Spectre IR Authentique
Rotation spécifique −17° to −20° (20°C, 589nm) (c=1,H2O)
Eau 6% max.
Quantité 1 g
Formule moléculaire C14H16N8NaO4S3
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L. Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol, insoluble in benzene, acetone, chloroform
Clé InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Nom IUPAC acide (6R,7R)-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-7-[[2-(tétrazol-1-yl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
Poids moléculaire (g/mol) 479.504
CID PubChem 131673922
Poids de la formule 476.49
Pourcentage de pureté ≥97.5% (HPLC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefazolin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .