Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de céfazoline, 98 %
Code produit 15344998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15344998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15344998 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455210050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sodium de céfazoline, numéro CAS 27164-46-1, est le sel de sodium de céfazoline de bêta-lactamine, un composé bactéricide de la famille des céphalosporines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sodium de céfazoline est un bêta-lactamine de la famille des céphalosporines
Applications
• La céfazoline lie et désactive les protéines de liaison à la pénicilline (PBP) et interfère avec la réticulation par chaîne de peptidoglycane
•L’inactivation de la PBP entraîne la destruction de la paroi cellulaire et la lyse
• La céfazoline présente une activité à large spectre contre les bactéries à Gram-positif et Gram-négatif
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefazolin sodium salt
Type Cefazolin Sodium Salt
CAS 27164-46-1
Point de fusion 170°C to 177°C
Odeur Odorless
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Formule moléculaire C14H16N8NaO4S3
Numéro MDL MFCD0005688
Clé InChI MTIAAUXSENDLGW-SLNAEPSVSA-N
SMILES [HH].CC1=NN=C(S1)SCC2=C(N3C(C(C3=O)NC(=O)CN4C=NN=N4)SC2)C(=O)O.[Na]
Nom IUPAC acide (6R7R)-3-[(5-méthyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-7-[[2-(tétrazol-1-yl)acétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; hydrogène moléculaire ; sodium
Poids moléculaire (g/mol) 479.504
CID PubChem 131673922
Poids de la formule 476.48
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefazolin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .