Learn More
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate, MedChemExpress
Code produit 16432186
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432186 500 mg
16442249 1 g
16441028 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16432186 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0616500mg
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Cefepime Dihydrochloride Monohydrate is a broad-spectrum cephalosporin with enhanced coverage against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefepime Dihydrochloride Monohydrate
CAS 123171-59-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H28Cl2N6O6S2
Quantité 500 mg
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (17.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1(CC(CS[C@]2([H])[C@@H]3NC(/C(C4=CSC(N)=N4)=N\OC)=O)=C(C(O)=O)N2C3=O)CCCC1.[Cl-].Cl.O
Poids moléculaire (g/mol) 571.5
Poids de la formule 571.5
Pourcentage de pureté 99.78%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation