Learn More
Cefiderocol, MedChemExpress
Code produit 16497428
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497428 10 mg
16489907 5 mg
16457406 100 mg
16453457 50 mg
16443586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497428 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17628
MedChemExpress Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Cefiderocol (S-649266) is a siderophore cephalosporin which has a potent activity against a broad range of aerobic Gram-negative bacterial species with MIC50s of 2 μg/mL or less.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefiderocol
CAS 1225208-94-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H34ClN7O10S2
Quantité 10 mg
Synonyme S-649266
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (332.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.06 mg/mL (1.41 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(C[N+]3(CCNC(C4=CC=C(O)C(O)=C4Cl)=O)CCCC3)CS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C5=CSC(N)=N5)=N\OC(C)(C(O)=O)C)=O)C1=O)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 752.21
Poids de la formule 752.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation