Learn More
Cefixime, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31445004
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31445004 100 mg
31435189 1 g
31435377 25 g
31444487 250 mg
31439112 100 g
31434809 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31445004 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD120279100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefixime
CAS 79350-37-1
Formule moléculaire C16H15N5O7S2
Numéro MDL MFCD00865020
Quantité 100 mg
SMILES O=C(O)C(N1[C@@]([H])([C@@H](C1=O)NC(/C(C2=CSC(N)=N2)=N\OCC(O)=O)=O)SC3)=C3C=C
Poids moléculaire (g/mol) 453.45
Pourcentage de pureté 97%