Learn More
Cefixime, MedChemExpress
Description
Cefixime is an antibiotic and a third generation cephalosporin antibiotic, useful for the treatment of a number of bacterial infections.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefixime |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 79350-37-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H15N5O7S2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | FR-17027 FK-027 CL-284635 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (220.53 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |