Learn More
Melford Céfixime trihydrate
Product Code. 30018193
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30018193 5 g 5g
30018192 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018193 Supplier Melford Supplier No. C627205.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
En sciences de la vie, le céfixime trihydraté est largement utilisé pour étudier les profils de sensibilité et de résistance des bactéries.
Dans les sciences de la vie, le céfixome trihydraté est largement utilisé pour étudier la sensibilité et les schémas de résistance bactériens.
En sciences de la vie, le céfixime trihydraté est largement utilisé pour étudier les profils de sensibilité et de résistance des bactéries. Il aide les chercheurs à étudier l'efficacité des antibiotiques contre diverses souches bactériennes, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la biologie microbienne et du développement des antibiotiques.
En recherche pharmaceutique, le céfixime trihydraté sert de référence pour la formulation et les tests d'efficacité des antibiotiques. Les chercheurs s'en servent pour développer de nouveaux antibiotiques, optimiser ceux existants et lutter contre l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques.
Specifications
Nom chimique ou matériau Cefixime Trihydrate
CAS 125110-14-7
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H15N5O7S2 - 3H2O