Learn More
Melford Céfopérazone
Description
Le sel de céfopérazone sodique est un antibiotique de la céphalosporine de troisième génération. La céfopérazone inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP).
La céfopérazone est efficace contre un large éventail de bactéries, à la fois Gram-positives et Gram-négatives. Le sel de sodium de céfopérazone est souvent utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion permet la croissance spécifique de bactéries dépourvues de résistance à la céfopérazone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefoperazone |
| CAS | 62893-20-3 |
| Quantité | 10 g |
| Formule moléculaire | C25H26N9NaO8S2 |