Learn More
Melford Cefotaxime
Code produit 30018170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018170 5 g 5g
30018169 25 g 25g
30018168 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018170 Fournisseur Melford Code fournisseur C510005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le sel de sodium de céfotaxime est un antibiotique céphalosporine de troisième génération.
Le sel de céfotaxome sodique est un antibiotique de la céphalosporine de troisième génération.
La céfotaxime, en tant que céphalosporine, exerce ses effets antibactériens en inhibant la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Il agit en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP), perturbant ainsi l'étape finale de la synthèse du peptidoglycane dans la paroi cellulaire bactérienne. Cette interférence entraîne une instabilité structurelle et, à terme, la lyse de la cellule bactérienne.
Le sel de sodium de céfotaxime est fréquemment utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion dans le milieu de culture permet la croissance spécifique de bactéries dépourvues de résistance à la céfotaxime.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefotaxime
CAS 64485-93-4
Quantité 5 g
Formule moléculaire C16H16N5NaO7S2