Learn More
Thermo Scientific Chemicals Céfotaxime, 98 %
Code produit 15535136 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15535136 1 g 1g
15482154 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15535136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le céfotaxime, numéro CAS 63527-52-6, est un bêta-lactamine qui exerce une activité contre les bactéries à Gram-négatif et positif
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le céfotaxime est un antibiotique présentant une activité à large spectre contre les bactéries aérobies et anaérobies
  • Il s’avère posséder une fréquence élevée de mécanismes de résistance contre des souches telles que Pseudomonas aeruginosa
Applications
  • Le céfotaxime possède une activité antibactérienne à large spectre
  • Il se lie aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP), ce qui entraîne l’inhibition de l’étape finale de transpeptidation de la synthèse du peptidoglycane dans les parois cellulaires bactériennes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63527-52-6
Formule moléculaire C16H17N5O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 455.46
Clé InChI GPRBEKHLDVQUJE-YGRLFVJLSA-N
CID PubChem 53850837
Nom IUPAC Acide (6S,7R)-3-(acétyloxyméthyl)-7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefotaxime
Type Cefotaxime
Spectre IR Authentic
Quantité 1 g
Poids de la formule 455.47