Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique de céfotaxime, 95 %
Code produit 15219946 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15219946 1 g Flacon en verre 1g
15229946 5 g Flacon en verre 5g
15269896 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15219946 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 454950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.20€
    63.65€ / 1g
    Économisez 12.55€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Cefotaxime sodium salt, CAS # 64485-93-4, is the sodium salt form of cefotaxime with β-lactamase resistant antibiotic activity.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64485-93-4
Formule moléculaire C16H16N5NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 477.44
Numéro MDL MFCD00079073
Clé InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
CID PubChem 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefotaxime sodium salt
Type Cefotaxime Sodium Salt
Point de fusion 201.0°C to 210.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC sodium (6R,7R)-3-[(acétyloxy)méthyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
Poids de la formule 477.44
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefotaxime sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.