Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique de céfotaxime, 95 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• The cefotaxime sodium salt is a - lactamase considered a third-generation cephalosporin with antibiotic and bactericidal activities
• This compound exerts its biological activity by binding to penicillin-binding proteins (PBP) located on the inner membrane of the bacterial cell wall leading to their inactivation. The inactivation of these proteins affects the cross-linking of peptidoglycan chains required for bacterial cell wall strength and rigidity, resulting in the weakening of cell walls and cell lysis.
Applications
• It is an efficient antibacterial compound that acts against gram-negative bacteria, without activity against gram-positive bacteria such as pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumonia
• It has been used for plant cell culture and human cell lines in vitro
• Cefotaxime sodium salt has been used in antibiotic susceptibility testing (AST) methods
• Cefotaxime sodium salt is also used to remove bacteria from Ostreococcus tauri cultures
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefotaxime sodium salt |
| Type | Cefotaxime Sodium Salt |
| Point de fusion | 201.0°C to 210.0°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Nom IUPAC | sodium ; (6 S,7 R)-3-(acétyloxyméthyl)-7-[2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate |
| Poids de la formule | 477.44 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
- Cefotaxime sodium salt
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.