Learn More
Sel sodique de céfotaxime, ≥ 95 %, MP Biomedicals™
Code produit 11499091 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
500 mg
Conditionnement:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11499091 0.1 g -
11409101 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11499091 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215494780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.85€
    80.85€ / 100mg
    Économisez 16.00€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 64485-93-4 | Formula: C16H16N5NaO7S2 | Weight: 477.44 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 64485-93-4
Formule moléculaire C16H16N5NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 477.44
Numéro MDL MFCD00079073
Clé InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Synonyme (6R-(6-α,7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt, (6R-(6-α, 7-β(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4, 2
CID PubChem 88631411
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cefotaxime Sodium Salt
Type Céfotaxime, sel de sodium
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 0.1 g
Plage de pourcentage du dosage ≥ 95%
Nom IUPAC sodium (6R,7R)-3-[(acétyloxy)méthyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
Poids de la formule 477.5
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Not Available
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cefotaxime Sodium Salt
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt