Learn More
Sel sodique de céfotaxime, MP Biomedicals™
Code produit 11419101 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11419101 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215494791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    455.70€ / 1g
    Économisez 109.30€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Inhibe la synthèse des parois cellulaires bactériennes. Le sel de sodium de céfotaxime, MP Biomedicals, est un antibiotique céphalosporine actif contre les bactéries à gram-négatif et à gram-positif. Il est utilisé pour les infections des voies respiratoi
Le céfotaxime se lie aux protéines liant la pénicilline (PBP), inhibant l’étape finale de transeptidation de la synthèse du peptidoglycane dans les parois cellulaires bactériennes. Par conséquent, les bactéries se lysent en raison des enzymes autolytiques de la paroi cellulaire. Le céfotaxime bloque la division des cyanobactéries et des organites / plastes végétaux inférieurs tels que les organites photosynthétiques des Glaucophytes et les chloroplastes des bryophytes. Le céfotaxime est utilisé pour traiter une variété d’infections bactériennes :
  • Bonne couverture contre la plupart des bactéries à gram-négatif, à l’exception notable de la Pseudomonas
  • Efficace contre la plupart des cocci à gram-positif, à l’exception de l’Enterococcus
  • Actif contre les souches résistantes à la pénicilline de Streptococcus pneumoniae
  • Activité modeste contre les Bactéroides fragilis anaérobies
  • Chez la méningite, le céfotaxime traverse mieux la barrière hémato-encéphalique que le céfuroxime
Spécification
Forme physique Poudre
CAS 64485-93-4
Couleur White
Quantité 1 g
Formule moléculaire C16H16N5NaO7S2
Numéro MDL MFCD00079073
Synonyme Cefotaxime sodium, (6R-(6-a,7-b(Z)))-3-((Acetyloxy) methyl)-7- (((2-amino-4-thiazolyl) (methoxyimio) acetyl) amino)-8- oxo-5-thia-1- azabicyclo (4,2,0) oct-2-ene-2-carboxylic acid, sodium salt
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (0,05 gm/1 mL, solution claire, jaune pâle).
Clé InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Nom IUPAC sodium (6R,7R)-3-[(acetyloxy)methyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 477.44
CID PubChem 88631411
Poids de la formule 477.45
Pourcentage de pureté ≥ 95%
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefotaxime Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefotaxime Sodium Salt