Learn More
Sel de sodium de céfotaxime, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485009 5 g 5g
15475009 1 g 1g
15495009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62690.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.94€
    208.65€ / 5g
    Économisez 43.29€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le sel de sodium de céfotaxime, numéro CAS 64485-93-4, est la forme de sel de sodium du céfotaxime présentant une activité antibiotique résistante à la β-lactamase.
Cefotaxime sodium salt acts as a beta-lactamase resistant antibiotic. It is used as an effective antibacterial against gram-negative bacteria, with the notable exception of pseudomonas and penicillin-resistant strains of streptococcus pneumoniae. It is used to treat infections of the bones, joints, skin, respiratory tract and blood stream.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64485-93-4
Formule moléculaire C16H16N5NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 477.44
Numéro MDL MFCD00079073
Clé InChI AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
CID PubChem 88631411
Nom IUPAC sodium (6R,7R)-3-[(acétyloxy)méthyl]-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(C)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)C1=CSC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefotaxime sodium salt
Type Cefotaxime Sodium Salt
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Beilstein 5711411
Merck Index 14,1933
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 477.4
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefotaxime sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium [6R-[6.alpha.,7.beta.(Z)]]-3-(acetoxymethyl) -7-[(2-aminothiazol-4-yl)(methoxyimino)acet amid