Learn More
Céfotaxime sodique, TRC
Code produit 30360228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360228 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360228 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC242950100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefotaxime sodium
CAS 64485-93-4
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C16 H16 N5 O7 S2 . Na
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(acetyloxy)methyl]-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), (+)-Cefotaxime sodium salt, Baxim, Biolog, Biotax, Bioxim, Calcef, Califrid, CefSo, Cefacron, Cefantral, Cefcan, Cefomed, Cefomerc, Cefomerk, Cefon, Cefotam, Cefotax, Cefotaxime sodium, Cefotaxime sodium salt, Cefoxim, Cefronate, Ceftim, Ceftop, Ceftoringe, Chemcef, Clafora, Claftax, Clavox, Eaxiron, Elkotak, Epotazime, Evotaxime, Excef, Forax, Fortax, HR 756, Novatax, Oritaxim, Pretor, RU 24756, Sefagen, Sodium cefotaxime, Tolycar, Zafixime
Formule InChI InChI=1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])COC(=O)C)\c3csc(N)n3
Nom IUPAC sodio;(6R,7R)-3-(acetiloximetil)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-metoxiiminoacetil]amino]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 477.45
Poids de la formule 477.0389
Pourcentage de pureté >95