Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de céfoxitine, 94 %
Code produit 15545136 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15545136 1 g 1g
15555136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15545136 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455280010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le sel sodique de céfoxitine, CAS nº 33564-30-6, est un composé β-lactame, céphalosporine de deuxième génération, présentant une activité bactéricide contre les Bacteroides, bactéries gram-négatives, y compris les souches de P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium, et S. enteritidis.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le sel de sodium de la céfoxitine est résistant aux β-lactamases
  • Il se lie aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP) situées sur la membrane interne de la paroi cellulaire bactérienne et les rend inactives, interférant ainsi avec la réticulation des chaînes de peptidoglycane nécessaire à la solidité et à la rigidité de la paroi cellulaire bactérienne
Applications
  • Le sel de sodium de céfoxitine est la forme de sel de sodium de la céfoxitine dérivée de la céphamycine C
  • Il s’agit d’une céphalosporine de deuxième génération de type βlactame ayant une activité bactéricide contre de nombreuses espèces telles que Bacteroides, les bactéries gram-négatives, y compris les souches de P. mirabilis, P. vulgaris, E. coli, S. typhimurium et S. enteritidis
  • La céfoxitine augmente la survie chez les souris infectées par les bactéries pyogenes et K. pneumoniae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33564-30-6
Formule moléculaire C16H16N3NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 449.428
Clé InChI GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
CID PubChem 23667300
ChEBI CHEBI:3501
Nom IUPAC Sodium;(6R,7S)-3-(carbamoyloxyméthyl)-7-méthoxy-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacétyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
SMILES COC1(C2N(C1=O)C(=C(CS2)COC(=O)N)C(=O)[O-])NC(=O)CC3=CC=CS3.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefoxitin sodium salt
Type Cefoxitin Sodium Salt
Spectre IR Authentique
Rotation spécifique +206° to +214° (20°C, 589nm) (c= 1, methanol)
Eau 1% max.
Quantité 1 g
Poids de la formule 449.43
Pourcentage de pureté 94%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefoxitin sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.