Learn More
Cefozopran hydrochloride, MedChemExpress
Description
Cefozopran (SCE-2787) hydrochloride is a semi-synthetic, parenteral, fourth-generation cephalosporin. Cefozopran hydrochloride, an antibiotic, has a broad spectrum of antibacterial activity, inhibiting most of the gram-negative and gram-positive organisms.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefozopran hydrochloride |
| Forme physique | Powder |
| CAS | 113981-44-5 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 50 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H18ClN9O5S2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | SCE-2787 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (181.16 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 52 mg/mL (94.20 mM) |
| Afficher plus |