missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cefpiramide sodium, MedChemExpress

Code produit 16404497
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16404497 50 mg
16498618 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16404497 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0798

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Cefpiramide sodium (SM-1652; Wy-44635) is a new Pseudomonas-active cephalosporin with a broad spectrum of antibacterial activity.

Cefpiramide sodium (SM-1652

Spécification

Nom chimique ou matériau Cefpiramide sodium
Forme physique Powder
CAS 74849-93-7
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23N8NaO7S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme SM-1652 Wy-44635
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (61.45 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(C4=C(O)C=C(C)N=C4)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 634.62
Poids de la formule 634.62
Pourcentage de pureté 98.47%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.