Learn More
Cefpiramide sodium, MedChemExpress
Code produit 16498618
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498618 10 mg
16404497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498618 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0798
MedChemExpress Cefpiramide sodium (SM-1652; Wy-44635) is a new Pseudomonas-active cephalosporin with a broad spectrum of antibacterial activity.
Cefpiramide sodium (SM-1652
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefpiramide sodium
Forme physique Powder
CAS 74849-93-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H23N8NaO7S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme SM-1652 Wy-44635
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 39 mg/mL (61.45 mM)
SMILES O=C(C(N12)=C(CSC3=NN=NN3C)CS[C@]2([H])[C@H](NC([C@H](NC(C4=C(O)C=C(C)N=C4)=O)C5=CC=C(O)C=C5)=O)C1=O)O[Na]
Poids moléculaire (g/mol) 634.62
Poids de la formule 634.62
Pourcentage de pureté 98.47%
Qualité Research