Learn More
Cefpodoxime, 98%
Code produit 15437499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15437499 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15437499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66225.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80210-62-4 | C15H17N5O6S2 | 427.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefpodoxime
Type Cefpodoxime
Forme physique Powder
CAS 80210-62-4
Point de fusion 200°C to 202°C
Couleur Marron
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Formule moléculaire C15H17N5O6S2
Numéro MDL MFCD00864906
Synonyme (6R,7R)-7-{2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(Z)-methoxyimino]acetamido}-3-(methoxymethyl)-3-cephem-4-carboxylate
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Clé InChI WYUSVOMTXWRGEK-LKXIZDLNSA-N
SMILES COCC1=C(N2C(C(C2=O)NC(=O)C(=NOC)C3=CSC(=N3)N)SC1)C(=O)O
Nom IUPAC (6S,7S)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 427.45
CID PubChem 124389585
Poids de la formule 427.45
Pourcentage de pureté 98%