Learn More
Acide de céfpodoxime, TRC
Code produit 30137710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137710 100 mg 100mg
30137092 500 mg 500mg
17942385 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC243850100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80210-62-4
Formule moléculaire C15 H17 N5 O6 S2
Poids moléculaire (g/mol) 427.46
Synonyme 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI), (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-(methoxymethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, Cefpodoxime, Cefpodoxime acid, R 3763
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino]-3-(méthoxyméthyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-acide carboxylique
SMILES COCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C2=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefpodoxime, Free Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H17N5O6S2/c1-25-3-6-4-27-13-9(12(22)20(13)10(6)14(23)24)18-11(21)8(19-26-2)7-5-28-15(16)17-7/h5,9,13H,3-4H2,1-2H3,(H2,16,17)(H,18,21)(H,23,24)/b19-8-/t9-,13-/m1/s1
Poids de la formule 427.062
Pourcentage de pureté >95%