Learn More
Melford Cefsulodine
Code produit 30018173
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018173 5 g 5g
30018171 100 mg 100mg
30018172 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018173 Fournisseur Melford Code fournisseur C520005.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le sel de sodium de céfsulodine est un antibiotique de la famille des céphalosporines. La céfsulodine inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PLP).
Le sel de céfsulodine sodique est un antibiotique de la céphalosporine. La céfsulodine inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP).
Cette perturbation interfère avec les dernières étapes de la synthèse du peptidoglycane dans la paroi cellulaire bactérienne, entraînant une instabilité structurelle et, à terme, la lyse cellulaire.
Efficace contre un large éventail de bactéries Gram-négatives, il est particulièrement utile pour l'isolement et la sélection de ces bactéries dans les contextes microbiologiques et de recherche. Couramment utilisé dans les milieux de culture pour la croissance et l'identification de souches bactériennes spécifiques.
De plus, il est souvent utilisé comme agent sélectif dans les milieux de culture pour isoler les bactéries sensibles à cet antibiotique. Son inclusion permet la croissance spécifique de bactéries Gram-négatives dépourvues de résistance à la céfsulodine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefsulodin
CAS 52152-93-9
Quantité 5 g
Formule moléculaire C22H19N4NaO8S2