Learn More
Cefsulodin sodium, MedChemExpress
Description
Cefsulodin sodium salt hydrate is a third generation β lactam antibiotic and member of the cephems subgroub of antibiotics.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cefsulodin sodium |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 52152-93-9 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C22H19N4NaO8S2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : 55 mg/mL (99.18 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 13.5 mg/mL (24.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(N[C@H]1[C@@]2([H])SCC(C[N+]3=CC=C(C(N)=O)C=C3)=C(C([O-])=O)N2C1=O)[C@@H](C4=CC=CC=C4)S(=O)(O[Na])=O |
| Afficher plus |