Learn More
Céfsulodine sel de sodium, 99 % de pureté, pour analyse HPLC, 93 %, MP Biomedicals™
Code produit 11456801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456801 0.1 g 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11456801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219867780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    96.60€ / 100mg
    Économisez 5.40€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Off-white solid cephalosporin antibiotic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cefsulodin sodium salt
Type Cefsulodine sel de sodium
Note relative au nom Pour l’analyse HPLC
Forme physique Poudre cristalline
CAS 52152-93-9
Couleur Blanc
Quantité 0.1 g
Plage de pourcentage du dosage 0.93
Formule moléculaire C22H21N4NaO8S2+
Clé InChI GTZPOHRNWUTXNB-DWBVFMGKSA-O
SMILES C1C(=C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)S(=O)(=O)O)C(=O)O)C[N+]4=CC=C(C=C4)C(=O)N.[Na]
Nom IUPAC Acide (6R,7R)-3-[(4-carbamoylpyridine-1-ium-1-yl)méthyl]-8-oxo-7-[[(2R)-2-phényl-2-sulfoacétyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; Sodium
Poids moléculaire (g/mol) 556.54
CID PubChem 124203950
Poids de la formule 554.5
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Not Available
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cefsulodin Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cefsulodin Sodium Salt