Learn More
Céftazidime pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15780909 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15780909 5 g 5g
15741767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15780909 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461730050
Quantité Prix
1 61.90€ / 5g
10 58.67€ / 5g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 78439-06-2 | C22H22N6O7S2·5H2O | 636.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78439-06-2
Formule moléculaire C22H22N6O7S2·5H2O
Poids moléculaire (g/mol) 636.65
Clé InChI NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
CID PubChem 131673973
ChEBI CHEBI:3509
Nom IUPAC 2-[(Z)-[1-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-[[(6 R,7)-2-carboxy-8-oxo-3-(pyridine-1-ium-1-ylméthyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-7-yl]amino]-2-oxoéthylidène]amino]oxy-2-méthylpropanoate ; pentahydraté
SMILES CC(C)(C(=O)[O-])ON=C(C1=CSC(=N1)N)C(=O)NC2C3N(C2=O)C(=C(CS3)C[N+]4=CC=CC=C4)C(=O)O.O.O.O.O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftazidime pentahydrate
Point de fusion >150.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Merck Index 13,1959
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alkali,slightly soluble in methanol,dmf,insoluble in acetone,ethanol,chloroform,ether,,ethyl acetate,toluene,dioxane
Poids de la formule 636.65
Pourcentage de pureté 98%