Learn More
Ceftazidime Pentahydrate (Contient 1 équivalent de Na2CO3 comme stabilisateur), TRC
Code produit 30009274
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009274 1 g 1g
30004319 25 mg 25mg
30011618 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2441001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78439-06-2
Formule moléculaire C22 H22 N6 O7 S2 . 5 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 636.65
Synonyme Ceftazidime pentahydrate, (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate pentahydrate, Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, hydrate (1:5), Pyridinium, 1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, pentahydrate (9CI), Pyridinium, 1-[[7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-, inner salt, pentahydrate, [6R-[6α,7β(Z)]]-, Ceftazidime pentahydrate, Glazidim, Starcef 1, CCI 20263BQ
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acétyl]amino]-8-oxo-3-(pyridine-1-ium-1-ylméthyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate ; Pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])C[n+]3ccccc3)\c4csc(N)n4)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftazidime pentahydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
Poids de la formule 636.152
Pourcentage de pureté >95%