Learn More
Ceftazidime t-Butyl Ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ceftazidime t-Butyl Ester |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H30N6O7S2/c1-25(2,3)38-23(37)26(4,5)39-30-16(15-13-41-24(27)28-15)19(33)29-17-20(34)32-18(22(35)36)14(12-40-21(17)32)11-31-9-7-6-8-10-31/h6-10,13,17,21H,11-12H2,1-5H3,(H3-,27,28,29,33,35,36)/b30-16-/t17-,21-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 602.1617 |