Learn More
Ceftiofur sodium, MedChemExpress
Description
Ceftiofur sodium is an antibiotic of the cephalosporin type (third generation), licensed for use in veterinary medicine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ceftiofur sodium |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 104010-37-9 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H16N5NaO7S3 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | sodium ceftiofur |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (73.32 mM) |
| Afficher plus |