Learn More
Ceftiofur Sodium, TRC
Code produit 17940585
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940585 25 mg 25mg
17913795 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17940585 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC24474025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104010-37-9
Formule moléculaire C19 H16 N5 O7 S3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 545.54
Synonyme 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, sodium salt (1:1), (6R,7R)-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, [6R-[6α,7β(Z)]]-, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[[(2-furanylcarbonyl)thio]methyl]-8-oxo-, monosodium salt, (6R,7R)- (9CI), Ceftiofur sodium, Ceftiofur sodium salt, Excenell, Naxcel, U 64279E, Xceft, sodium ceftiofur
Nom IUPAC sodium ; (6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-méthoxyiminoacétyl]amino-3-(furan-2-carbonylsulfanylméthyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate
SMILES [Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)[O-])CSC(=O)c3occc3)\c4csc(N)n4
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftiofur Sodium
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H17N5O7S3.Na/c1-30-23-11(9-7-34-19(20)21-9)14(25)22-12-15(26)24-13(17(27)28)8(5-32-16(12)24)6-33-18(29)10-3-2-4-31-10;/h2-4,7,12,16H,5-6H2,1H3,(H2,20,21)(H,22,25)(H,27,28);/q;+1/p-1/b23-11-;/t12-,16-;/m1./s1
Poids de la formule 545.011