Learn More
Ceftizoxime, MedChemExpress
Code produit 16498786
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498786 100 mg
16434617 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498786 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1596
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Ceftizoxime is a bacterial inhibitor which acts by interfering with bacterial cell wall synthesis and inhibiting cross-linking of the peptidoglycan.
Ceftizoxime is a bacterial inhibitor which acts by interfering with bacterial cell wall synthesis and inhibiting cross-linking of the peptidoglycan.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftizoxime
CAS 68401-81-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H13N5O5S2
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (65.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=CCS[C@]2([H])[C@H](NC(/C(C3=CSC(N)=N3)=N\OC)=O)C1=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 383.4
Poids de la formule 383.4
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation