Learn More
Ceftizoxime, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16594464 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594464 1 g 1g
16504474 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16594464 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 465110010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68401-81-0
Formule moléculaire C13H13N5O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 383.40
Numéro MDL MFCD00072000
Clé InChI NNULBSISHYWZJU-LLKWHZGFSA-N
Nom IUPAC (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
SMILES [H][C@]12SCC=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\C1=CSC(N)=N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftizoxime
Point de fusion 260.0°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble.
Poids de la formule 383.4