Learn More
Melford Ceftriaxone sel disodique hémi
Code produit 30018174
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018174 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018174 Fournisseur Melford Code fournisseur C547000.25
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Le sel disodique de ceftriaxone est un antibiotique céphalosporine de troisième génération. La forme hémi (heptahydratée) indique la présence de molécules d'eau dans la structure cristalline.
Le sel de céftriaxone disodique est un antibiotique de la céphalosporine de troisième génération. La forme hémi (heptahydratée) indique la présence de molécules d’eau dans la structure cristalline.
La ceftriaxone inhibe la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne en se liant aux protéines de liaison à la pénicilline (PBP), des enzymes impliquées dans les étapes finales de la synthèse du peptidoglycane. Cette interférence entraîne une instabilité structurelle et, à terme, la lyse cellulaire. Antibiotique à large spectre efficace contre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives. Peut être utilisé dans la recherche en microbiologie et les études portant sur les agents antibactériens. Son inclusion dans les milieux de culture peut aider à isoler sélectivement les bactéries sensibles à cet antibiotique.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceftriaxone Disodium Salt Hemi (Heptahydrate)
CAS 104376-79-6
Quantité 250 mg
Formule moléculaire C18H16N8Na2O7S2-3.5H2O