Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium de ceftriaxone hémiheptahydraté
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La ceftriaxone est le sel de sodium de la ceftriaxone, un bêta-lactamine de la classe de la céphalosporine qui fonctionne en inactivant les protéines de liaison à la pénicilline
Applications
• L’inactivation des protéines de liaison à la pénicilline inhibe la réticulation du peptidoglycane et entraîne la destruction de la paroi cellulaire et la lyse subséquente
• Il présente une activité antibiotique contre les bactéries à Gram-négatif
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate |
| Type | Ceftriaxone Sodium Salt Hemiheptahydrate |
| Point de fusion | 236.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Eau | 10% max. |
| Quantité | 25 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
| Nom IUPAC | tétrasodium 3-({[(6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-2-carboxylato-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]méthyl}sulfanyl)-2-méthyl-5,6-dioxo-1,2,5,6-tétrahydro-1,2,4-triazin-1-ide (6R,7R)-7-[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(méthoxyimino)acétamido]-3-{[(2-méthyl-6-oxido-5-oxo-2,5-dihydro-1,2,4-triazin-3-yl)sulfanyl]méthyl}-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate heptahydrate |
| Poids de la formule | 661.6 |
| Pourcentage de pureté | ≥94% (HPLC) |
Sécurité et traitement
- Ceftriaxone sodium salt hemiheptahydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.