Learn More
Hughes Douche de sécurité intérieure non chauffée montée au plafond
Code produit 17772358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mounting:
Plafond
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mounting Conditionnement
17772358 Plafond 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772358 Fournisseur Hughes Code fournisseur HSHV0023GS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.50€
    338.81€ / 1 pièces
    Économisez 261.69€
    43% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée au plafond. Idéale pour une utilisation dans les endroits où l’espace est précieux, cette douche à usage général convient à une utilisation dans toutes les applications qui ne sont pas soumises au risque de
  • Douche de sécurité d’urgence non chauffée montée au plafond
  • Idéale pour une utilisation dans les endroits où l’espace est précieux, cette douche à usage général convient à une utilisation dans toutes les applications qui ne sont pas soumises au risque de gel ou de surchauffe
  • Poignée à tirer facile et rapide à saisir pour une utilisation en toute simplicité en cas d’urgence
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Mounting Plafond
Type de produit Douche de sécurité