Learn More
Celatom™ FW-14, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385245 250 g 250g
11375245 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11385245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H31733.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68855-54-9 | CNa2O3 | 105.988 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68855-54-9
Formule moléculaire CNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 105.988
Numéro MDL MFCD00132803
Clé InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 10340
ChEBI CHEBI:29377
Nom IUPAC disodique ; carbonate
SMILES C(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Celatom™ FW-14
Quantité 250 g