Learn More
R&D Systems™ Celecoxib
Code produit 18772754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18772754 10 mg 10mg
18742534 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18772754 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 3786/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.05€
    206.85€ / 10mg
    Économisez 22.20€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor
Celecoxib is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor (IC50 values are 15 and 0.04 μM for COX-1 and COX-2 respectively). Celecoxib is an anti-inflammatory with shorter plasma half-life in vivo than SC 58121. Displays chemopreventive activity in in vivo tumor models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169590-42-5
Formule moléculaire C17H14F3N3O2S
Spécification
Nom chimique ou matériau Celecoxib
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 381.37
Pureté >99%
Poids moléculaire 381.373