Learn More
Celecoxib, 98 %,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15335078 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15335078 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15335078 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456451000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Celecoxib
CAS 169590-42-5
Point de fusion 156.0°C to 157.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule moléculaire C17H14F3N3O2S
Quantité 100 mg
Clé InChI RZEKVGVHFLEQIL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=NN1C1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC 4-[5-(4-méthylphényl)-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzène-1-sulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Poids de la formule 381.37
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Celecoxib
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.