Learn More
Célécoxib-d7, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Celecoxib-d7 |
| CAS | 544686-21-7 |
| Formule moléculaire | C17 D7 H7 F3 N3 O2 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Benzenesulfonamide, 4-[5-[4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-[4-(Methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(4-Trideuteromethyl-2,3,5,6-tetradeuterophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Celecoxib-d7, Celecoxib-D7 (tolyl-D7) |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H14F3N3O2S/c1-11-2-4-12(5-3-11)15-10-16(17(18,19)20)22-23(15)13-6-8-14(9-7-13)26(21,24)25/h2-10H,1H3,(H2,21,24,25)/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F)C([2H])([2H])[2H] |
| Nom IUPAC | 4-[5-[2,3,5,6-tétradeutéro-4-(triduutériométhyl)phényl]-3-(trifluorométhyl)pyrazol-1-yl]benzènesulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 388.415 |
| Poids de la formule | 388.12 |