Learn More
Celecoxib, MedChemExpress
Code produit 16446456
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446456 100 mg
16481409 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16446456 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14398
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Celecoxib
CAS 169590-42-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H14F3N3O2S
Quantité 100 mg
Synonyme SC 58635
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM)
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 381.37
Poids de la formule 381.37
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation