Learn More
Celecoxib, MedChemExpress
Description
Celecoxib,a selective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a selective COX-2 inhibitor with an IC50 of 40 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Celecoxib |
| CAS | 169590-42-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H14F3N3O2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | SC 58635 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 50 mg/mL (131.11 mM) |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(C(F)(F)F)=NN2C3=CC=C(C=C3)S(=O)(N)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 381.37 |
| Afficher plus |